Print…
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
C1797-1G C1797-5G
TCIAC1797-1GEA 35 EUR
TCIAC1797-1G TCIAC1797-5G
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3-Chloro-4-methoxybenzaldehyde
Fórmula: C₈H₇ClO₂
Número MDL : MFCD00016601
Número CAS: 4903-09-7
EINECS: 225-532-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e27d3b34dd497164968f6f8da7c1d0722624ae0&vid=ef80641787513c286ee9f5c71ee64f87d8598b04&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency