Print…
4-Clorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0125-25G C0125-500G C0125-100G
TCIAC0125-25GEA 28 EUR
TCIAC0125-25G TCIAC0125-500G TCIAC0125-100G
4-Clorobenzaldeído ≥97.0% (por GC)
4-Clorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅ClO
Ponto de ebulição: 214°C
Ponto de Fusão: 46 °C
Densidade: 1,196 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 88 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003379
Número CAS: 104-88-1
EINECS: 203-247-4
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef0b25c7330957aa2927d1c5510a987bf6627d37&vid=0960b5168f46f51a8c248f9eb04a0baac89a1560&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity