Print…
3,4-Diclorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D0332-25G D0332-250G
TCIAD0332-25GEA 32 EUR
TCIAD0332-25G TCIAD0332-250G
3,4-Diclorobenzaldeído ≥98.0% (por GC)
3,4-Diclorobenzaldeído
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Ponto de ebulição: 248°C
Ponto de Fusão: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003351
Número CAS: 6287-38-3
EINECS: 228-520-5
UN: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0d5c149caf1585a7fad8d75b75b6f83de8079258&vid=1a366c7cb548dcb8f3850c5d94131d9b4222439e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency