Print…
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1666-25G D1666-500G
TCIAD1666-25GEA 29 EUR
TCIAD1666-25G TCIAD1666-500G
2,3-Dichlorobenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,3-Dichlorobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₄Cl₂O
Peso Molecular: 175.01 g/mol
Ponto de ebulição: 105°C
Ponto de Fusão: 64
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010127
Número CAS: 6334-18-5
EINECS: 228-711-3
UN: 1759
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b85473df3564c74e4ca9ac4223c2e4797fc5e34&vid=4636573b42aa60941caaeca7adf1ed77f2cfe82d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 64.0 deg-C