Print…
1,2-Diclorobenzeno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: o-Diclorobenzeno
D1116-25ML D1116-500ML
TCIAD1116-25MLEA 19 EUR
TCIAD1116-25ML TCIAD1116-500ML
1,2-Diclorobenzeno 99,0 GC_ASSAY_METHOD
1,2-Diclorobenzeno
Fórmula: C₆H₄Cl₂
Peso Molecular: 147 g/mol
Ponto de ebulição: 180°C
Ponto de Fusão: -17
Ponto de Inflamação: 69°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000535
Número CAS: 95-50-1
EINECS: 202-425-9
UN: 1591
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,03056
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a13702c0d44de2555a3c9e4a3e3e3d7a3f5b51bc&vid=f72255d05a87cccc376fd0c84dc4b64addc8fcf3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %