Print…
Benzoato de Fenilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid phenyl ester
B0075-25G B0075-500G B0075-100G
TCIAB0075-25GEA 19 EUR
TCIAB0075-25G TCIAB0075-500G TCIAB0075-100G
Benzoato de Fenilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de Fenilo
Fórmula: C₁₃H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 299 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 66…69 °C
Densidade: 1,041 g/cm³ (131 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003072
Número CAS: 93-99-2
EINECS: 202-293-2
Merck Index: 14,07275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aa563876f30e6b77f3400ae9db16d30ad295799d&vid=8d83020541f03364b4b563b86efa0e52f93bf862&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency