Print…

Trimesic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)

Fornecedor: TCI
Atenção

Sinônimos: Benzene-1,3,5-tricarboxylic acid, 1,3,5-Benzenetricarboxylic acid

B0043-25G B0043-500G B0043-100G
TCIAB0043-25GEA 20 EUR
TCIAB0043-25G TCIAB0043-500G TCIAB0043-100G
Trimesic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Trimesic acid
Fórmula: C₉H₆O₆
Ponto de Fusão: 345…350 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002517
Número CAS: 554-95-0
EINECS: 209-077-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8daa1c3e161c074e28132e98f2035fc9c695e4dd&vid=ab728e4c7eeb64390636b8be18949ecfec30aefe&prid=web&clid=SAPDAM

Encomendar

Especificações dos Resultados do Teste

Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR