3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
Protocatechuic acid
C0055-25G
C0055-100G
TCIAC0055-25GEA
43
EUR
TCIAC0055-25G
TCIAC0055-100G
3,4-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC)
3,4-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula:
C₇H₆O₄ Peso Molecular: 154.12 g/mol Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002509 Número CAS: 99-50-3 EINECS: 202-760-0 Merck Index: 14,07894 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |