Print…
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Pyrocatechuic acid
C0054-25G C0054-5G
TCIAC0054-25GEA 99 EUR
TCIAC0054-25G TCIAC0054-5G
2,3-Dihydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2,3-Dihydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 339 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 203…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002446
Número CAS: 303-38-8
EINECS: 206-139-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3eb19bc0bbed1ee5b2da78a002770a445926e208&vid=b590f884c26f63ab707844051a18de8e971d2566&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency