Print…
Ácido 4-hidroxibenzóico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0207-25G H0207-500G H0207-100G
TCIAH0207-25GEA 16 EUR
TCIAH0207-25G TCIAH0207-500G TCIAH0207-100G
Ácido 4-hidroxibenzóico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-hidroxibenzóico
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 336 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 210…211 °C
Densidade: 1,398 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002547
Número CAS: 99-96-7
EINECS: 202-804-9
Merck Index: 14,04812
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5ca2b03c5b8a6c340cd6589ee1050250f239dc3&vid=441d51cc7a4ef8e7af12673441593e37a8531ea7&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 214.0 to 219.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity