Print…
Ácido salicílico ≥99.5% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxybenzoic acid, o-Hydroxybenzoic acid
H0206-25G H0206-500G
TCIAH0206-25GEA 17 EUR
TCIAH0206-25G TCIAH0206-500G
Ácido salicílico ≥99.5% (por análise titulométrica)
Ácido salicílico
Fórmula: (HO)C₆H₄CO₂H
Ponto de ebulição: 211°C
Ponto de Fusão: 157…159 °C
Densidade: 1,443 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 157 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002439
Número CAS: 69-72-7
EINECS: 200-712-3
Merck Index: 14,08332
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af19a13f90788031b22211fd9cd1a34c3d284cb0&vid=96dc472948b7b884b294697768e629a7bc9cf1c6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.5 %
Melting point 158.0 to 161.0 deg-C
Solubility in EtOH (95vol%) transparency