Print…
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98,0 GC, T
Fornecedor: TCI
Atenção
T1116-25G T1116-5G
TCIAT1116-25GEA 136 EUR
TCIAT1116-25G TCIAT1116-5G
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid 98,0 GC, T
2,3,4-Trimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂O₅
Peso Molecular: 212.2 g/mol
Ponto de Fusão: 104
Número MDL : MFCD00002433
Número CAS: 573-11-5
EINECS: 209-350-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd2de4d3b59e6d30d3ee3f8d5caa23bcaf639334&vid=b60191cf9cefd5dcd333ca08577b2ff1a29f992c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 103.0 deg-C