Syringic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
G0014-25G
G0014-500G
G0014-100G
TCIAG0014-25GEA
35
EUR
TCIAG0014-25G
TCIAG0014-500G
TCIAG0014-100G
Syringic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Syringic acid
Fórmula:
C₉H₁₀O₅ Ponto de ebulição: 351 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 204…207 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002552 Número CAS: 530-57-4 EINECS: 208-486-8 |
|
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 204.0 to 212.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |