Print…
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1534-25G D1534-500G
TCIAD1534-25GEA 33 EUR
TCIAD1534-25G TCIAD1534-500G
3,5-Dimethoxybenzoic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,5-Dimethoxybenzoic acid
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Peso Molecular: 182.18 g/mol
Ponto de ebulição: 341
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002502
Número CAS: 1132-21-4
EINECS: 214-473-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab826852e912f363a10c38f38ccf3098f6b4945d&vid=8267fd7afe76a852699b35742c16f31b78eacb3a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 187.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency