Print…
Ácido p-Anísico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0482-500G A0482-25G
TCIAA0482-500GEA 72 EUR
TCIAA0482-500G TCIAA0482-25G
Ácido p-Anísico ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido p-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 275 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: ~ 1,385 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002542
Número CAS: 100-09-4
EINECS: 202-818-5
Merck Index: 14,00666
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=89195d9f48e5a310fc4a0850238230d78b334dd9&vid=8063fb679f508b4b4323a70d4cd4bb1f93ccb5aa&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 181.0 to 186.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency