Print…
Ácido 4-Isopropoxibenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0432-25G I0432-5G
TCIAI0432-25GEA 56 EUR
TCIAI0432-25G TCIAI0432-5G
Ácido 4-Isopropoxibenzoico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 4-Isopropoxibenzoico
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 305 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 163…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00044318
Número CAS: 13205-46-4
EINECS: 236-169-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&vid=8bb2fefb374aac5247eac27500d5d9fa75fad273&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 163.0 to 167.0 deg-C