Print…
Ácido o-Anísico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0481-25G A0481-500G
TCIAA0481-25GEA 16 EUR
TCIAA0481-25G TCIAA0481-500G
Ácido o-Anísico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido o-Anísico
Fórmula: C₈H₈O₃
Ponto de ebulição: 280 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 99 °C
Densidade: 1,38 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002431
Número CAS: 579-75-9
EINECS: 209-447-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=014aab838aa1202ae800d224c62c57d751c1dde9&vid=c3412493b429b93e26ec94c5e4e07aa8e4a03668&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 101.0 to 104.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency