Print…
Ácido 3,5-dinitrobenzóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0824-25G D0824-500G
TCIAD0824-25GEA 16 EUR
TCIAD0824-25G TCIAD0824-500G
Ácido 3,5-dinitrobenzóico ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Ácido 3,5-dinitrobenzóico
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Ponto de Fusão: 204…208 °C
Densidade: 1,683 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007253
Número CAS: 99-34-3
EINECS: 202-751-1
ADR: 4.1,III
Merck Index: 14,03276
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a736220b1516b22f50ae2faeba3a27dfbca6a4b&vid=d077c1438ff6dc245eaedbd5d08e2e0aa18d33d0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 204.0 to 210.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency