Print…
3,4-Dinitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0823-25G D0823-5G
TCIAD0823-25GEA 143 EUR
TCIAD0823-25G TCIAD0823-5G
3,4-Dinitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3,4-Dinitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₄N₂O₆
Peso Molecular: 212.12 g/mol
Número MDL : MFCD00007255
Número CAS: 528-45-0
EINECS: 208-433-9
Merck Index: 14,03275
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=db8ff7071533ac99651df6fd1322faf4eb6ccf7e&vid=46dd35ac6eb5e8042f74ace909e6ef6dbba4647f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 164.0 to 167.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency