Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0910-100G H0910-25G
TCIAH0910-100GEA 71 EUR
TCIAH0910-100G TCIAH0910-25G
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Hydroxy-3-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 182…185 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007119
Número CAS: 616-82-0
EINECS: 210-494-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=896e34c2d86c37bd7b0da703972f488ed7b23096&vid=bc71b2ee766e777a9282fa8d36e0bcfef7c0dd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 185.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity