Print…
5-Nitrosalicylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0257-25G N0257-250G
TCIAN0257-25GEA 45 EUR
TCIAN0257-25G TCIAN0257-250G
5-Nitrosalicylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Nitrosalicylic acid
Fórmula: C₇H₅NO₅
Ponto de Fusão: 228…231 °C
Densidade: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007338
Número CAS: 96-97-9
EINECS: 202-548-8
Merck Index: 14,06631
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdd5161a3783ae0f7839becd9bf2de6e256ec0c4&vid=bb3b5291683292ce972058fe7e510f9d0a6f5e0a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 232.0 to 238.0 deg-C