Print…
Acido 2-Nitrobenzoico ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0155-25G N0155-500G
TCIAN0155-25GEA 36 EUR
TCIAN0155-25G TCIAN0155-500G
Acido 2-Nitrobenzoico ≥95.0% (por GC)
Acido 2-Nitrobenzoico
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Densidade: 1,575 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007137
Número CAS: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 14,06588
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=727600fdb223918633fd54772eed8e5c1774ea98&vid=8217369ebdec013c6b9ce7562ff1a8688ec91bbb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C