Print…
Ácido 3,5-Diaminobenzóico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
D0294-25G D0294-500G D0294-100G
TCIAD0294-25GEA 35 EUR
TCIAD0294-25G TCIAD0294-500G TCIAD0294-100G
Ácido 3,5-Diaminobenzóico ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 3,5-Diaminobenzóico
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 546 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 228°C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007807
Número CAS: 535-87-5
EINECS: 208-621-0
Merck Index: 14,02978
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=105764260764e4ba79e21262635ac8ab1a186796&vid=5769ee9cfa4c193abe39c48dbddeb5c7fa0ec11c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity