Print…
3,4-Diaminobenzoic acid
Fornecedor: TCI
Atenção
D1117-25G D1117-5G
TCIAD1117-25GEA 33 EUR
TCIAD1117-25G TCIAD1117-5G
3,4-Diaminobenzoic acid
3,4-Diaminobenzoic acid
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de ebulição: 354 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 211 °C
Densidade: 1,544 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007726
Número CAS: 619-05-6
EINECS: 210-577-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5228867adcc1c2a4d393f4801214e157ab6f565e&vid=324b0cf5cb0bd2f43d60affd468c5979ba354c34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point (Decomposition) 208.0 to 214.0 deg-C
Solubility in hot Water very faint turbidity