Print…
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A1194-25G A1194-5G
TCIAA1194-25GEA 108 EUR
TCIAA1194-25G TCIAA1194-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Fórmula: C₇H₇NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00017094
Número CAS: 2374-03-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c27984f272655857dda75a7dc2550fc27d60628&vid=16cc7ac7ffc1ca3ffd2dab58d7f6705288778fc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %