Print…
Ácido 4-Aminossalicílico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0420-25G A0420-100G
TCIAA0420-25GEA 52 EUR
TCIAA0420-25G TCIAA0420-100G
Ácido 4-Aminossalicílico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Ácido 4-Aminossalicílico
Fórmula: C₇H₇NO₃
Ponto de ebulição: 347 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150 °C
Densidade: 1,545 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007789
Número CAS: 65-49-6
EINECS: 200-613-5
Merck Index: 14,00477
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&vid=17494fb417100dc2c1dad1ea34b3ce499c6c96f8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency