Print…
5-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Nitro-5-aminobenzoic acid, NSC 74455, 5-Amino-2-nitrobenzoic Acid, 3-Carboxy-4-nitroaniline
A0897-25G A0897-5G
TCIAA0897-25GEA 218 EUR
TCIAA0897-25G TCIAA0897-5G
5-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
5-Amino-2-nitrobenzoic acid
Fórmula: C₇H₆N₂O₄
Ponto de ebulição: 481 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 234 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00035748
Número CAS: 13280-60-9
EINECS: 236-283-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ae8922e6ffe8f779ff0f24c79e6beb29e76b8d6&vid=ce842c711cab7bd07fc42c2694e0178831c97b8c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency