Print…
Ácido 4-aminobenzóico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0269-25G A0269-500G A0269-100G
TCIAA0269-25GEA 17 EUR
TCIAA0269-25G TCIAA0269-500G TCIAA0269-100G
Ácido 4-aminobenzóico ≥99.0% (por HPLC, análise de titulação)
Ácido 4-aminobenzóico
Fórmula: C₇H₇NO₂
Ponto de ebulição: 340 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 188 °C
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007894
Número CAS: 150-13-0
EINECS: 205-753-0
Merck Index: 14,00423
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cc8a7b6154d462d55ab70931f1ffe0d6fa434a6&vid=db359afc5d03903b535b9b12d4d41156dcc600d2&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Solubility in hot Water almost transparency