Print…
Benzoato de sódio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzoic acid sodium salt
S0593-25G S0593-500G
TCIAS0593-25GEA 16 EUR
TCIAS0593-25G TCIAS0593-500G
Benzoato de sódio ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Benzoato de sódio
Fórmula: C₆H₅COONa
Ponto de Fusão: 450°C
Densidade: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: ≥ 100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012463
Número CAS: 532-32-1
EINECS: 208-534-8
ALCANCE: 01-2119460683-35
Merck Index: 14,08582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6ccdbf705cece0a6111fa02324b674e21f7723a9&vid=a7169716b3ad86c378069f610fc8d1a6d4f2ed63&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %