Ácido benzóico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
B2635-25G
B2635-500G
TCIAB2635-25GEA
16
EUR
TCIAB2635-25G
TCIAB2635-500G
Ácido benzóico ≥99.0% (por GC)
Ácido benzóico
Fórmula:
C₇H₆O₂ Peso Molecular: 122.12 g/mol Ponto de ebulição: 249°C Ponto de Inflamação: 121 (rec. fechado) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002398 Número CAS: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 ALCANCE: 01-2119455536-33 Merck Index: 14,01091 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 122.0 to 126.0 deg-C |
Solubility in NH3ap. (2+3) | almost transparency |