Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
H0211-25G
H0211-500G
TCIAH0211-25GEA
16
EUR
TCIAH0211-25G
TCIAH0211-500G
Ethyl 4-hydroxybenzoate ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Ethyl 4-hydroxybenzoate
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 178°C Ponto de Fusão: 116…118 °C Densidade: 1,078 g/cm³ (131 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00002353 Número CAS: 120-47-8 EINECS: 204-399-4 Merck Index: 14,03837 |
|
Appearance | White powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Melting point | 115.0 to 118.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |