Print…
Benzoato de Propilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid propyl ester
B0076-25ML B0076-500ML
TCIAB0076-25MLEA 16 EUR
TCIAB0076-25ML TCIAB0076-500ML
Benzoato de Propilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de Propilo
Fórmula: C₁₀H₁₂O₂
Peso Molecular: 164.2 g/mol
Ponto de ebulição: 230°C
Ponto de Fusão: -52
Ponto de Inflamação: 112°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009370
Número CAS: 2315-68-6
EINECS: 219-020-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=50e89f2890038cdb6d5e4d7842a679572ffbe4ca&vid=143bfefdaae5513875ef6aa2ad60e3eff2ca971d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %