Print…
Benzoato de Pentilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Benzoic acid pentyl ester, Amyl benzoate, Benzoic acid amyl ester
B1095-25ML B1095-500ML B1095-100ML
TCIAB1095-25MLEA 33 EUR
TCIAB1095-25ML TCIAB1095-500ML TCIAB1095-100ML
Benzoato de Pentilo ≥98.0% (por GC)
Benzoato de Pentilo
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 260°C
Ponto de Inflamação: 130°C
Número MDL : MFCD00048843
Número CAS: 2049-96-9
EINECS: 218-077-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b34af5f6eca2d0cfc6c7e9cd4e23f2e10a4e2668&vid=1ba2755d83a099c0719213a7af3847885fb1fb34&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %