Print…
Éster metílico de ácido benzóico ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Methyl benzoate
B0074-25ML B0074-500ML
TCIAB0074-25MLEA 18 EUR
TCIAB0074-25ML TCIAB0074-500ML
Éster metílico de ácido benzóico ≥99.0% (por GC)
Benzoic acid methyl ester
Fórmula: C₆H₅COOCH₃
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 200°C
Ponto de Fusão: –12°C
Ponto de Inflamação: 91°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008421
Número CAS: 93-58-3
EINECS: 202-259-7
Merck Index: 14,06024
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88112e38a7a258f851dd72a5e649852cbc3be3af&vid=aed1097251c094bc08b73b1e1100afee5e262304&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %