Print…
Benzoato de Hexilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid hexyl ester
B1076-25ML B1076-500ML
TCIAB1076-25MLEA 16 EUR
TCIAB1076-25ML TCIAB1076-500ML
Benzoato de Hexilo ≥98.0% (por GC)
Benzoato de Hexilo
Fórmula: C₁₃H₁₈O₂
Ponto de ebulição: 272°C
Densidade: 0,9992 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 148°C
Número MDL : MFCD00051714
Número CAS: 6789-88-4
EINECS: 229-856-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6728877c5b01c60d4928e91527c1e5133666c4c&vid=6b115a2df4a749be55c532747630d7391b214171&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %