Print…
Benzoato de etilo ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
B0069-25ML B0069-500ML
TCIAB0069-25MLEA 17 EUR
TCIAB0069-25ML TCIAB0069-500ML
Benzoato de etilo ≥99.0% (por GC)
Benzoato de etilo
Fórmula: C₉H₁₀O₂
Ponto de ebulição: 212°C
Ponto de Fusão: –35 °C
Densidade: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 99°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009109
Número CAS: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 14,03766
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ce1bb5d78ec9bf43dd97ce12a1d12eb8075013b&vid=f885ecd8777857a1617e550c3848d6182417ae9b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Acid Value max. 0.2