Print…
Butil benzoato ≥99.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoic acid butyl ester
B0066-25ML B0066-500ML
TCIAB0066-25MLEA 17 EUR
TCIAB0066-25ML TCIAB0066-500ML
Butil benzoato ≥99.0% (por GC)
Butil benzoato
Fórmula: C₁₁H₁₄O₂
Peso Molecular: 178.23 g/mol
Ponto de ebulição: 250°C
Ponto de Fusão: –22°C
Ponto de Inflamação: 122°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009439
Número CAS: 136-60-7
EINECS: 205-252-7
Merck Index: 14,01552
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a20f8114911663e5081ff5019d2b660699a04b7e&vid=da540721aa4cf4533f92aa52b258b06bee811390&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %