Print…
Benzoato de Isopentilo ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Isoamyl Benzoate, Benzoic acid isopentyl ester
B0071-25G B0071-500G
TCIAB0071-25GEA 16 EUR
TCIAB0071-25G TCIAB0071-500G
Benzoato de Isopentilo ≥98.0% (por GC)
Benzoato de Isopentilo
Fórmula: C₁₂H₁₆O₂
Ponto de ebulição: 262°C
Densidade: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 129°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00026515
Número CAS: 94-46-2
EINECS: 202-334-4
Merck Index: 14,05113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f13cc0c02c3f0ed6221cbfc50ebac6f5fe675e41&vid=b98ef0064a2f8d11023f483159c4ce7a5c44b317&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %