Print…
4-Aminobenzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0695-10G A0695-250G
TCIAA0695-10GEA 41 EUR
TCIAA0695-10G TCIAA0695-250G
4-Aminobenzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
4-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 167°C
Ponto de Fusão: 84…87 °C
Densidade: 1,274 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007821
Número CAS: 873-74-5
EINECS: 212-850-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=33d8d4f407db8f4ba79da9128732c8cff409ba38&vid=40128011da63409304cd966e7a16c4b113becb7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 89.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency