Print…
3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
A0860-25G A0860-250G A0860-5G
TCIAA0860-25GEA 120 EUR
TCIAA0860-25G TCIAA0860-250G TCIAA0860-5G
3-Aminobenzonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Aminobenzonitrile
Fórmula: C₇H₆N₂
Ponto de ebulição: 290°C
Ponto de Fusão: 48…50 °C
Densidade: 1,14 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007756
Número CAS: 2237-30-1
EINECS: 218-800-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=595d06677142f8ceeb3cfa7583a726dd7dca7cbb&vid=b1f5ad2031594586d5a707967a09139d60a9f37a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C