Print…
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
T2158-25G T2158-5G
TCIAT2158-25GEA 112 EUR
TCIAT2158-25G TCIAT2158-5G
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2,3,4-Trihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₄
Ponto de ebulição: 332 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 159 °C
Densidade: 1,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003325
Número CAS: 2144-08-3
EINECS: 218-404-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d42282fb109c4eb69e7eabcbd98a36b5a09c24b3&vid=e5e530fe11e5bc4037c6fa87fa42ed0f9666d8fd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 160.0 to 164.0 deg-C