Print…
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Protocatechuic aldehyde, Protocatechualdehyde
D0566-25G D0566-250G
TCIAD0566-25GEA 68 EUR
TCIAD0566-25G TCIAD0566-250G
3,4-Dihydroxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₆O₃
Ponto de ebulição: 295 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 150…155 °C
Densidade: 1,505 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003370
Número CAS: 139-85-5
EINECS: 205-377-7
Merck Index: 14,07893
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f8417e759632e6ebf07a73190c07bfb2c5cddae9&vid=f842dc85342ccdaa03115d1ada66369b013adc95&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency