Print…
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T1172-25G T1172-5G
TCIAT1172-25GEA 37 EUR
TCIAT1172-25G TCIAT1172-5G
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
2,4,5-Trimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₁₀H₁₂O₄
Ponto de ebulição: 335 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 112 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003312
Número CAS: 4460-86-0
EINECS: 224-713-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a68fd20cee8ed09d87a961f445830422c4a5c5fe&vid=c038cf523fa29b83f670a3196ef76f10593dde12&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 115.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency