Print…
Syringaldehyde ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzaldehyde
D0635-1G D0635-100G D0635-25G
TCIAD0635-1GEA 16 EUR
TCIAD0635-1G TCIAD0635-100G TCIAD0635-25G
Syringaldehyde ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Syringaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 322 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006943
Número CAS: 134-96-3
EINECS: 205-167-5
Merck Index: 12,09191
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e4a7f75f3905473a20ce0f82e0bba9d1fb09b9f&vid=ba58d17b622ae2032021958757f9d3db75a8e12f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 111.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency