Print…
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D1164-25G D1164-5G
TCIAD1164-25GEA 112 EUR
TCIAD1164-25G TCIAD1164-5G
3,5-Dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,5-Dimethoxybenzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 151°C
Ponto de Fusão: 48 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003366
Número CAS: 7311-34-4
EINECS: 230-772-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d7a161405ed2dbf03e033742d1f7aa13fec04dfa&vid=708d029947183536225df636ea0e2a77ff708091&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 48.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency