Print…
3-Hidroxi-p-anisaldeído ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Isovanillin, Isovanicaline, 3-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, Isovanillic aldehyde
H0263-25G H0263-250G
TCIAH0263-25GEA 32 EUR
TCIAH0263-25G TCIAH0263-250G
3-Hidroxi-p-anisaldeído ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-Hidroxi-p-anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 308
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003369
Número CAS: 621-59-0
EINECS: 210-694-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d8720dc4a42c4e88cdba6c98722c6bc411b22dda&vid=9f5f5629e329bc5bb950624cb2aa34e70a90ce40&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (Oxime Formation) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity