Ethylvanillin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
E0050-500G
E0050-25G
TCIAE0050-500GEA
108
EUR
TCIAE0050-500G
TCIAE0050-25G
Ethylvanillin ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Ponto de ebulição: 285 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 75…77 °C Ponto de Inflamação: 100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006944 Número CAS: 121-32-4 EINECS: 204-464-7 Merck Index: 14,03859 |