Print…
o-Anisaldeído ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Salicylaldehyde methyl ether, 2-Methoxybenzaldehyde, 2-Anisaldehyde
A0479-25G A0479-500G A0479-100G
TCIAA0479-25GEA 16 EUR
TCIAA0479-25G TCIAA0479-500G TCIAA0479-100G
o-Anisaldeído ≥98.0% (por GC)
o-Anisaldeído
Fórmula: C₈H₈O₂
Peso Molecular: 136.15 g/mol
Ponto de ebulição: 243°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00003308
Número CAS: 135-02-4
EINECS: 205-171-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90542084dbd3d1d56190e4c43ef45c0b3751d341&vid=1daa9c59f1d6afd7a6c2dc0f4c24175d49de57dc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %