Print…
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H0924-25G H0924-5G
TCIAH0924-25GEA 96 EUR
TCIAH0924-25G TCIAH0924-5G
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde ≥97.0% (por GC)
4-Hydroxy-3-nitrobenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅NO₄
Ponto de Fusão: 146…148 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007117
Número CAS: 3011-34-5
EINECS: 221-141-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df951c45a8b44a1ad8465c3703899afcf32d4481&vid=6a2721855e29b224a322f57f9331dff6a7ead421&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 141.0 to 145.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency