Print…
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1039-25G H1039-5G
TCIAH1039-25GEA 258 EUR
TCIAH1039-25G TCIAH1039-5G
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
5-Hidroxi-2-nitrobenzaldeído
Fórmula: C₇H₅NO₄
Peso Molecular: 167.12 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007332
Número CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef3601dab37aa8144f5f1104bfc5f3901d76e60f&vid=e7a68b7f3781f05b42b78e7254d95052de072fb5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency